901417
N-((1S,2S)-1-((R)-4-Isobutyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methylbutyl)acetamide
Sinônimo(s):
Chiral APAO ligand
About This Item
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.