Documentos Principais
GF62304476
Graphene dispersion
solids content 40%,100 g, viscosity 5.5 Pa.s
Sinônimo(s):
GK00NK10
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.708,00
R$ 4.708,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.708,00
About This Item
Fórmula linear:
SiCxHyOz
Código UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
R$ 4.708,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Graphene, ink, solids content 40%, 100 g, viscosity 5.5 Pa.s 
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Goodfellow 623-044-76
Largura
100 g
viscosidade
5.5 Pa.s
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3