Documentos Principais
900677
Sigma-Aldrich
Cysteine-functionalized silica gel
≥99%
Sinônimo(s):
SiliaMetS® Cysteine
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.452,00
R$ 1.452,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.452,00
About This Item
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
R$ 1.452,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
tamanho de partícula
40-63 μm
tamanho de poro
60 Å pore size
capacidade
0.30 mmol/g loading(molecular loading)
solubilidade
organic solvents: soluble
densidade volumétrica
665 g/L (tap density)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCNC(CS)C(O[Na])=O.[SiH4]
Aplicação
Metal scavenger: Cu, Cd, Pd, Pt, Rh, Ru, Sc, and Sn.
Atenção
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
Informações legais
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)