Documentos Principais
900674
Sigma-Aldrich
Triaminetetraacetate, sodium salt-functionalized silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.41 mmol/g
Sinônimo(s):
Si-TAAcONa, SiliaMetS® TAAcONa
Selecione um tamanho
10 G
R$ 637,00
R$ 637,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 637,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
R$ 637,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
prazo de validade
2 yr (expiration date period)
adequação da reação
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
tamanho de poro
60 Å pore size
capacidade
0.41 mmol/g loading(molecular loading)
solubilidade
all common solvents: soluble (aqueous and organic)
densidade volumétrica
635 g/L (typical tap density)
Aplicação
Triaminetetraacetate, sodium salt-functionalized silica gel is a metal scavenger: Ca, Cu, Cs, Ir, Li, Mg, Ni, Os, Pd, and Sn.
Atenção
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
Informações legais
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)