Documentos Principais
660450
Sigma-Aldrich
3-Aminopropyl(3-oxobutanoic acid) functionalized silica
nanoparticles, ~15 nm particle size (DLS), dispersion, 2.5 % (w/v) in DMF
Sinônimo(s):
Carboxylic acid-functionalized silica colloid
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 2.714,00
R$ 2.714,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 2.714,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 2.714,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
dispersion
concentração
2.5 % (w/v) in DMF
tamanho de partícula
~15 nm (DLS)
p.e.
143-153 °C
densidade
0.927 g/mL at 25 °C
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Dispersion may settle. Shake well before use.
Used for the self-assembly of nano-scale monolayers.[1]
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
90.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Galow, T.H. et al.
Advanced Materials, 12, 576-576 (2000)