Documentos Principais
900380
Sigma-Aldrich
Guanosine-15N5 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
5′-Guanylic-15N5 acid sodium salt solution
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 846,00
10 MG
R$ 2.777,00
25 MG
R$ 6.058,00
R$ 846,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 846,00
10 MG
R$ 2.777,00
25 MG
R$ 6.058,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H1215N5Na2O8P
Peso molecular:
412.15
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
R$ 846,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
solution
concentração
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)