Documentos Principais
900329
Sigma-Aldrich
XantPhos Pd G4
Sinônimo(s):
(SP-4-3)-[[5-(diphenylphosphino)-9,9-dimethyl-9H-xanthen-4-yl]diphenylphosphine-κP](methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino-κN)[1,1′-biphenyl]-2-yl-κC]- Palladium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C53H47NO4P2PdS
Número CAS:
Peso molecular:
962.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
powder
Nível de qualidade
Características
generation 4
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Pd](O[S](=O)(=O)C)c8c(cccc8)c9c(cccc9)NC.P(c7ccccc7)(c6ccccc6)c1c2c(ccc1)C(c3c(c(ccc3)P(c5ccccc5)c4ccccc4)O2)(C)C
InChI
1S/C39H32OP2.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-39(2)33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)40-38-34(39)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h3-28H,1-2H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
chave InChI
NUVUSIVUZZFNLV-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
A powerful ligand for classic cross-coupling reactions combined with the Buchwald Fourth Generation Palladacycle. Bench stable, soluble in most organic solvents.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
XPhos Pd G3 98%, 1:1 MTBE adduct
Sigma-Aldrich
763381
XPhos Pd G3
Xantphos 97%
Sigma-Aldrich
526460
Xantphos
EPhos Pd G4
Sigma-Aldrich
901220
EPhos Pd G4
SPhos Pd G4
Sigma-Aldrich
804282
SPhos Pd G4
P(t-Bu)3 Pd G4 95%
Sigma-Aldrich
900701
P(t-Bu)3 Pd G4
PCy3 Pd G4
Sigma-Aldrich
900287
PCy3 Pd G4
APhos Pd G4 95%
Sigma-Aldrich
900608
APhos Pd G4
Sandra M King et al.
Organic letters, 18(16), 4128-4131 (2016-08-09)
A general method for the N-arylation of amino acid esters with aryl triflates is described. Both α- and β-amino acid esters, including methyl, tert-butyl, and benzyl esters, are viable substrates. Reaction optimization was carried out by design of experiment (DOE)
Artigos
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.