900001
tert-Amylbenzene
≥99%, H2O <100 ppm, acid <200 ppm
Sinônimo(s):
2-Methyl-2-phenylbutane, tert-Pentylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
liquid
composição
acid, <200 ppm
H2O, <100 ppm
Impurezas
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(C)C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C11H16/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,4H2,1-3H3
chave InChI
QHTJSSMHBLGUHV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
58 °C
Artigos
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.