810002
Phenylcyclohexane
battery grade, ≥99%, acid < 200 ppm, H2O < 100 ppm
Sinônimo(s):
Cyclohexylbenzene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
Impurezas
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
p.e.
239-240 °C (lit.)
pf
4-7 °C (lit.)
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H16/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
chave InChI
IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.