Documentos Principais
88063
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphosphonium iodide
≥99.0% (CHN)
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)4P(I)
Número CAS:
Peso molecular:
466.29
Beilstein:
3922216
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.0% (CHN)
Impurezas
≤1% water
pf
343-348 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[I-].c1ccc(cc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)