74658
1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Standard for quantitative NMR, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
Durene, 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
Standard for quantitative NMR
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.6 (vs air)
pressão de vapor
160 mmHg ( 140 °C)
descrição
qNMR Standard for organic solvents (6.9 ppm / 2.2 ppm)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
qNMR: suitable ((standard))
qNMR: suitable
pf
76-80 °C (lit.)
densidade
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(C)cc1C
InChI
1S/C10H14/c1-7-5-9(3)10(4)6-8(7)2/h5-6H,1-4H3
chave InChI
SQNZJJAZBFDUTD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out our entire range of quantitative NMR standards (qNMR standards)
Outras notas
Suitable NMR solvents: CDCl3
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
The signal ratio of two different protons can be measured with tremendous precision, which enables the generation of certified reference materials for use as qNMR standards.
NMR shift charts assist in identifying impurities in deuterated solvents, aiding accurate chemical analysis.
Learn about ChemisTwin® Portal, an online analytical spectra interpretation tool. Discover its NMR lab benefits, workflow integration, and user responsibilities. Explore dRMs, algorithm accuracy, data formats, subscription possibilities, and more.
Conteúdo relacionado
O ChemisTwin automatiza a interpretação dos resultados de NMR, economizando tempo com a confirmação da estrutura e medições quantitativas de NMR usando materiais de referência eletrônicos.
ChemisTwin automates NMR result interpretation, saving time with structure confirmation and quantitative NMR measurements using electronic Reference Materials.