87265
Tetrafluorosuccinic anhydride
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
Perfluorosuccinic anhydride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (T)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.327
pb
54-56 °C (lit.)
densidade
1.609 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC1(F)C(=O)OC(=O)C1(F)F
InChI
1S/C4F4O3/c5-3(6)1(9)11-2(10)4(3,7)8
chave InChI
ZLVLNNCBGQYRAB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves