Documentos Principais
339016
Sigma-Aldrich
Tetrafluorophthalic anhydride
97%
Sinônimo(s):
3,4,5,6-Tetrafluorophthalic anhydride, 4,5,6,7-Tetrafluoro-1,3-isobenzofurandione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8F4O3
Número CAS:
Peso molecular:
220.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
pf
94-96 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(F)c2C(=O)OC(=O)c2c1F
InChI
1S/C8F4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
chave InChI
BJDDKZDZTHIIJB-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.