Documentos Principais
86848
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium ethoxide solution
~40% in ethanol (NT)
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCH2CH3)
Número CAS:
Peso molecular:
287.52
Beilstein:
6018401
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
concentração
~40% in ethanol (NT)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2H5O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2-3/h5-16H2,1-4H3;2H2,1H3/q+1;-1
chave InChI
SNUBRLWUQHFANK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
73.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
23 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)