Documentos Principais
86605
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium chloride monohydrate
≥98.0%
Sinônimo(s):
N,N,N-triethyl-ethanaminium chloride monohydrate
Selecione um tamanho
50 G
R$ 564,00
250 G
R$ 1.939,00
R$ 564,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 564,00
250 G
R$ 1.939,00
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)4N(Cl) · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
183.72
Beilstein:
3573492
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 564,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
Formulário
crystals
cadeia de caracteres SMILES
O.[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;;/h5-8H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
CALLTGJPWMIDPC-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)