Documentos Principais
859060
Sigma-Aldrich
Z-Glu-OH
99%
Sinônimo(s):
N-(Carbobenzyloxy)-L-glutamic acid, Z-L-Glutamic acid
About This Item
Fórmula linear:
HOOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
281.26
Beilstein:
2061272
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]22/D −7.4°, c = 10 in acetic acid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
115-117 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H15NO6/c15-11(16)7-6-10(12(17)18)14-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,14,19)(H,15,16)(H,17,18)/t10-/m0/s1
chave InChI
PVFCXMDXBIEMQG-JTQLQIEISA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)