Documentos
318558
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol
99%
Sinônimo(s):
3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiC≡CCH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
128.24
Beilstein:
1902505
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
pb
76 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#CCO
InChI
1S/C6H12OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h7H,5H2,1-3H3
chave InChI
ZVGCJDPEKKEYES-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup