Documentos Principais
858455
Sigma-Aldrich
3-Isobutil-1-metilxantina
99%
Sinônimo(s):
1-Metil-3-isobutilxantina, 3,7-Di-hidro-1-metil-3-(2-metilpropil)-1H-purina-2,6-diona, 3-Isobutil-1-metil-2,6(1H,3H)-purinadiona, IBMX
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
222.24
Beilstein:
247859
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
99%
pf
200-201 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CN1C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
chave InChI
APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Potent inhibitor of cyclic nucleotide phosphodiesterase.[1][2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
O aumento no nível de cAMP resultante da inibição de fosfodiesterase por IBMX ativa a PKA, o que diminui a proliferação, aumenta a diferenciação e induz a apoptose. A IBMX inibe a liberação de 5-hidroxitriptamina induzida por fenilefrina em células epiteliais neuroendócrinas da mucosa das vias respiratórias (CI50: 1,3 μM). A IBMX também age como antagonista no receptor de adenosina. Demonstrou-se que a IBMX inibe os canais iônicos da junção neuromuscular, células GH3 e células musculares lisas vasculares. A IBMX induz a liberação de cálcio das reservas intracelulares nos neurônios sensoriais.
O aumento no nível de cAMP resultante da inibição de fosfodiesterase por IBMX ativa a PKA, o que diminui a proliferação, aumenta a diferenciação e induz a apoptose. A IBMX inibe a liberação de 5-hidroxitriptamina induzida por fenilefrina em células epiteliais neuroendócrinas da mucosa das vias respiratórias (CI50: 1,3 μM). A IBMX também age como antagonista no receptor de adenosina. Demonstrou-se que a IBMX inibe os canais iônicos da junção neuromuscular, células GH3 e células musculares lisas vasculares. A IBMX induz a liberação de cálcio das reservas intracelulares nos neurônios sensoriais.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
X Pan et al.
Biochemical pharmacology, 48(4), 827-835 (1994-08-17)
The interaction between selective inhibitors of 3',5'-cyclic-nucleotide phosphodiesterase (PDE) III (cyclic GMP inhibited phosphodiesterase) and selective inhibitors of PDE IV (Ro 20-1724 inhibited phosphodiesterase) to attenuate fetal bovine serum-stimulated incorporation of [3H]thymidine into DNA and cell proliferation was studied in
D M Essayan et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 153(8), 3408-3416 (1994-10-15)
Cyclic nucleotide phosphodiesterase (PDE) enzymes are felt to play a role in the regulation of inflammatory responses through their effects on cAMP. In this study, we investigated the effects of nonselective and isozyme selective PDE inhibitors on the proliferative responses
Ryan D Rose et al.
Theriogenology, 79(1), 142-148 (2012-10-30)
Physical removal of mammalian cumulus-oocyte complexes (COCs) from ovarian follicles results in spontaneous resumption of meiosis, largely because of a decrease in cAMP concentrations, causing asynchrony between cytoplasmic and nuclear maturation and decreased oocyte developmental competence. The aim of this
Masayoshi Higuchi et al.
Stem cells and development, 22(6), 878-888 (2012-10-03)
Both reactive oxygen species (ROS) and Forkhead box O (FOXO) family transcription factors are involved in the regulation of adipogenic differentiation of preadipocytes and stem cells. While FOXO has a pivotal role in maintaining cellular redox homeostasis, the interactions between
The next generation of phosphodiesterase inhibitors: structural clues to ligand and substrate selectivity of phosphodiesterases.
David T Manallack et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(10), 3449-3462 (2005-05-13)