Key Documents
855472
Sigma-Aldrich
S-Methyl-L-cysteine
97%
Sinônimo(s):
(R)-2-Amino-3-(methylmercapto)propionic acid, SMLC
About This Item
Fórmula linear:
CH3SCH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
135.18
Beilstein:
1721675
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −30°, c = 1 in H2O
cadeia de caracteres SMILES
CSC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
chave InChI
IDIDJDIHTAOVLG-VKHMYHEASA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)