Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
crystals
atividade óptica
[α]25/D +54°, c = 2 in H2O
pf
209-211 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O4.H2O/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8;/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15);1H2/t5-,6+,8+;/m0./s1
chave InChI
HXBGOHZLZCFWLH-OERIEOFYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3