Documentos Principais
852783
Sigma-Aldrich
5′-Tosyladenosine
≥99%
Sinônimo(s):
5′-O-p-Toluenesulfonyladenosine, Adenosine 5′-tosylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H19N5O6S
Número CAS:
Peso molecular:
421.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)n3cnc4c(N)ncnc34
InChI
1S/C17H19N5O6S/c1-9-2-4-10(5-3-9)29(25,26)27-6-11-13(23)14(24)17(28-11)22-8-21-12-15(18)19-7-20-16(12)22/h2-5,7-8,11,13-14,17,23-24H,6H2,1H3,(H2,18,19,20)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1
chave InChI
CAXLRAROZXYOHH-LSCFUAHRSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)