Documentos Principais
83886
Sigma-Aldrich
Rink amide (aminomethyl)polystyrene with Norleucine internal standard
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
~1.1 mmol/g loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamanho de partícula
200-400 mesh
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
Aplicação
  • Solid support for Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS) of peptide amides.
  • This solid support contains a modified Rink amide linker attached through norleucine to aminomethylpolystyrene resin.
  • Cleavage of peptides is achieved by adding 95% TFA.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)