105902
p-Toluenesulfonamide
reagent grade, 97%
Sinônimo(s):
4-Methylbenzene-1-sulfonamide, p-Tosylamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
134-137 °C (lit.)
solubilidade
DMSO: soluble
grupo funcional
sulfonamide
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
chave InChI
LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
395.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
202 °C - closed cup