Documentos Principais
82164
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butyloxy)benzaldehyde
>97.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Beilstein:
5499455
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
>97.0%
Formulário
liquid
Impurezas
≤2% free acid
cor
clear yellow-green
índice de refração
n20/D 1.534
densidade
1.023 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)Oc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)13-10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-8H,1-3H3
chave InChI
VWSFZYXXQDKXKQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)