Documentos Principais
809780
Sigma-Aldrich
Indoxyl-3a,4,5,6,7,7a-13C6 sulfate potassium salt
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 3.124,00
R$ 3.124,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 3.124,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C2H6KNO4S
Peso molecular:
257.26
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 3.124,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1=CN[13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]21)([O-])=O.[K+]
InChI
1S/C8H7NO3S.K/c10-13(11,12)8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1;
chave InChI
KOCDDYKTQUAJNN-BTZXTVEYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)