Documentos Principais
903450
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-DL-kynurenine-(α,β,γ-13C3,α-amino-15N)
≥98 atom %, ≥95% (CP)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 4.765,00
R$ 4.765,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 4.765,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C7H1215NNO4
Peso molecular:
228.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
R$ 4.765,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥98 atom %
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]([13CH]([15NH2])[13CH2]C(C1=CC=CC(O)=C1N)=O)=O
chave InChI
VCKPUUFAIGNJHC-IUPFVMHNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)