Documentos Principais
755184
Sigma-Aldrich
Indoxyl-4,5,6,7-d4 sulfate potassium salt
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
Sinônimo(s):
Deuterated indoxyl sulfate potassium salt, Potassium 3-indoxyl-4,5,6,7-d4 sulfate, Urinary indican-4,5,6,7-d4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8D4H2KNO4S
Número CAS:
Peso molecular:
255.33
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥97 atom % D
Ensaio
≥97% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
165 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(OC1=CNC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C21)([O-])=O.[K+]
InChI
1S/C8H7NO4S.K/c10-14(11,12)13-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D,4D;
chave InChI
MDAWATNFDJIBBD-FOMJDCLLSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)