Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide with an equimolar composition of nickel, manganese, and cobalt (NMC111) is the only version of these NMC materials currently available.
928003
Ready-to-Cast LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2 (NMC111) Slurry for Lithium ion battery
Sinônimo(s):
Blade coatable ink slurry for Lithium ion battery, NMC, NMC111, NMC111 ink
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
tipo
(cathode materials)
Formulário
paste
composição
LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2
>40 wt% active material
45-60 wt% solid content
Impurezas
<0.5% H2O
aplicação(ões)
battery manufacturing
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
32.77 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
Dear Sir/ Madam, Just had the pleasure of finding a nice sample certificate of analysis for NMC111 Do you also sell other NMC products. EG NMC 811 721 , 644, 523. Do you have sample CoA for those. Thank you
1 answer-