928038
Ready-to-Cast LiCoO2 Slurry for Lithium ion battery
Sinônimo(s):
Battery_Electrode_RTU_Slurry, Blade coatable ink slurry for Lithium ion battery, LiCoO2 ink, Lithium cobalt oxide ink
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
tipo
(cathode materials)
forma
paste
composição
LiCoO2
>40 wt% active material
45-60 wt% solid content
Impurezas
<0.5% H2O
aplicação(ões)
battery manufacturing
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
89 °C