Documentos
806838
Sigma-Aldrich
Silver
Nanowires, diam. × L 25 nm (±3 nm) × 15 μm (±2 μm), 5 mg/mL (in ETH)
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12141740
descrição
Flash point 57.2 °F
forma
suspension
concentração
5 mg/mL (in ETH)
diâmetro × C
25 nm (±3 nm) × 15 μm (±2 μm)
cor
gray
densidade
0.8124 g/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C - closed cup