Documentos Principais
901681
Sigma-Aldrich
Phosphonic acid-18O3
≥95 atom % 18O, ≥98% (CP)
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 13.370,00
R$ 13.370,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 13.370,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H318O3P
Número CAS:
Peso molecular:
88.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.12
R$ 13.370,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥95 atom % 18O
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[18OH]P([18OH])([H])=[18O]
InChI
1S/H3O3P/c1-4(2)3/h4H,(H2,1,2,3)/i1+2,2+2,3+2
chave InChI
ABLZXFCXXLZCGV-FIXSIXJRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3