Documentos Principais
804983
Sigma-Aldrich
DPPF Pd G3
95%
Sinônimo(s):
Methanesulfonato 1,1-ferrocenediyl-bis(diphenylphosphino) (2′-amino-1,1′-biphenyl-2-yl) palladium(II)
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 1.014,00
1 G
R$ 3.001,00
R$ 1.014,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 1.014,00
1 G
R$ 3.001,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H41FeNO3P2PdS
Número CAS:
Peso molecular:
924.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.014,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
134-208 °C (MP data is all decomp.)
cadeia de caracteres SMILES
NC1=C(C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2)C=CC=C1.P(C3=CC=CC=C3)([C]4[C][C][C][C]4)C5=CC=CC=C5.P(C6=CC=CC=C6)([C]7[C][C][C][C]7)C8=CC=CC=C8.[Fe]
InChI
1S/2C17H14P.C12H10N.CH4O3S.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;;/h2*1-14H;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);;/q;;;;;+1/p-1
chave InChI
ASVGFZMDZZREFR-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Pd precatalyst for cross-coupling
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
CPhos Pd G3 95%
Sigma-Aldrich
763004
CPhos Pd G3
XPhos Pd G3 98%, 1:1 MTBE adduct
Sigma-Aldrich
763381
XPhos Pd G3
DavePhos-Pd-G3 95%
Sigma-Aldrich
804959
DavePhos-Pd-G3
P(t-Bu)3 Pd G4 95%
Sigma-Aldrich
900701
P(t-Bu)3 Pd G4
DPPF 97%
Sigma-Aldrich
177261
DPPF
P(t-Bu)3 Pd G2
Sigma-Aldrich
756482
P(t-Bu)3 Pd G2
XantPhos Pd G4
Sigma-Aldrich
900329
XantPhos Pd G4
SPhos Pd G4
Sigma-Aldrich
804282
SPhos Pd G4
Artigos
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.