Documentos Principais
803103
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin D3-23,24,25,26,27-13C5 solution
100 μg/mL in ethanol, 99 atom % 13C, 95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C5C22H44O2
Número CAS:
Peso molecular:
405.60
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
concentração
100 μg/mL in ethanol
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
colorless
aplicação(ões)
detection
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13C](O)([13CH3])[13CH2][13CH2]C[C@@H](C)C1CCC([C@]1(C)CCC/2)C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24?,25?,27-/m1/s1/i3+1,4+1,6+1,16+1,26+1
chave InChI
JWUBBDSIWDLEOM-UZYJFTCKSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
25-Hydroxyvitamin D3 (calcifediol) is a prohormone produced via hydroxylation of vitamin D3 (cholecalciferol) in the liver. It is a precursor for the synthesis of calcitriol {1,25-dihydroxyvitamin D3 or [1,25(OH)2D3]}. It is used as a biomarker to determine the status of vitamin D in the body.[1][2]
25-Hydroxyvitamin D3-23,24,25,26,27-13C5 is an isotope of vitamin D3 wherein C-23, C-24, C-25, C-26, C-27 carbons are replaced by 13C6 isotope.
Aplicação
25-Hydroxyvitamin D3-23,24,25,26,27-13C5 can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples by mass spectrometry.[3]
Embalagem
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
14 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Need of a dedicated isotopic internal standard for accurate 3-epi-25 (OH) D3 quantification by LC-MS/MS
Zakaria R, et al.
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 57(7), e141-e144 (2019)
25-Hydroxyvitamin D3, the prohormone of 1, 25-dihydroxyvitamin D3, inhibits the proliferation of primary prostatic epithelial cells
Barreto, AM et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 9(3), 265-270 (2000)
Quantification of circulating 25-hydroxyvitamin D by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Vogeser M
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 121(3-5), 565-573 (2010)