Documentos Principais
797820
Sigma-Aldrich
2-{3-[ω-Methylpoly(dimethylsiloxane)-α-yl]propoxy}ethyl {2-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]ethyl}carbamate
contains ≤500 ppm phenothiazine as inhibitor
About This Item
Fórmula linear:
C12H20NO5[C2H6OSi]nC2H6Si-R
Código UNSPSC:
12162002
Formulário
liquid
contém
≤500 ppm phenothiazine as inhibitor
densidade
0.973 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
UV curable PDMS based monomer for silicone hydrogel application in medical devices.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)