Documentos Principais
47551
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dap(Boc)-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Nα-Fmoc-Nβ-Boc-L-2,3-diaminopropionic acid, Nβ-Boc-Nα-Fmoc-L-2,3-diaminopropionic acid
Selecione um tamanho
2.5 G
R$ 3.763,00
R$ 3.763,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2.5 G
R$ 3.763,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H26N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
426.46
Beilstein:
7057792
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
R$ 3.763,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H26N2O6/c1-23(2,3)31-21(28)24-12-19(20(26)27)25-22(29)30-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,27)/t19-/m0/s1
chave InChI
PKAUMAVONPSDRW-IBGZPJMESA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Kuo-Yuan Hung et al.
European journal of medicinal chemistry, 136, 154-164 (2017-05-12)
The 20-residue linear peptide A20FMDV2 has been shown to exhibit high selectivity and affinity for the tumour-related αvβ6 integrin and has potential as a vector for therapeutic drugs. However, it exhibits poor half-life in plasma in part due to its