Documentos Principais
797057
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyisophthalic acid
95%
Sinônimo(s):
4-Hydroxy 1,3-benzenedicarboxylic acid
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 723,00
R$ 723,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 723,00
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H3-1,3-(CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
182.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 723,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(C1=CC(C(O)=O)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
BCEQKAQCUWUNML-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5