339113
Tantalum(V) ethoxide
99.98% trace metals basis
Sinônimo(s):
Pentaethoxytantalum, Pentaethyl tantalate, Tantalum ethylate, Tantalum pentaethoxide, Tantalum(V) ethoxide
Ensaio
99.98% trace metals basis
Formulário
liquid
adequação da reação
core: tantalum
reagent type: catalyst
Impurezas
<2 wt. % toluene
índice de refração
n20/D 1.487 (lit.)
p.e.
155 °C/0.01 mmHg (lit.)
pf
21 °C (lit.)
densidade
1.566 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/5C2H5O.Ta/c5*1-2-3;/h5*2H2,1H3;/q5*-1;+5
chave InChI
HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.