Documentos Principais
796816
Sigma-Aldrich
Tetrakis(4-aminophenyl)methane
≥90%
Sinônimo(s):
4,4′,4′′,4′′′-Methanetetrayltetrakis[benzenamine], Tetra(4-aminophenyl)methane, Tetra(4-anilyl)methane, Tetra(p-aminophenyl)methane, Tetrakis(4-aminophenyl)methane
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.514,00
R$ 1.514,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.514,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H24N4
Número CAS:
Peso molecular:
380.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.514,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥90%
Formulário
powder
pf
334-339 °C
cadeia de caracteres SMILES
NC(C=C1)=CC=C1C(C2=CC=C(N)C=C2)(C3=CC=C(N)C=C3)C4=CC=C(N)C=C4
InChI
1S/C25H24N4/c26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20/h1-16H,26-29H2
chave InChI
LNHGLSRCOBIHNV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)