Documentos Principais
795763
Sigma-Aldrich
{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}phosphonic acid
Sinônimo(s):
3-CF3BPA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8F3O3P
Número CAS:
Peso molecular:
240.12
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
OP(CC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)(O)=O
InChI
1S/C8H8F3O3P/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-15(12,13)14/h1-4H,5H2,(H2,12,13,14)
chave InChI
TVXYXFHWFHNWTJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Tuning of surface energy, wetting and work function of metal oxides.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Quadrupolar donor?acceptor substituted oligo(phenylenevinylene)s?synthesis and solvatochromism of the fluorescence
Detert, H.;
Journal of Physical Organic Chemistry, 17, 1051-1056 (2004)
Peter J Hotchkiss et al.
Accounts of chemical research, 45(3), 337-346 (2011-10-21)
Transparent metal oxides, in particular, indium tin oxide (ITO), are critical transparent contact materials for applications in next-generation organic electronics, including organic light emitting diodes (OLEDs) and organic photovoltaics (OPVs). Understanding and controlling the surface properties of ITO allows for