Documentos Principais
A5898
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzylphosphonic acid
≥95%
Sinônimo(s):
(4-Aminobenzyl)phosphonic acid, P-[(4-Aminophenyl)methyl]phosphonic acid, [(4-Aminophenyl)methyl]phosphonic acid, p-Aminobenzylphosphonic acid
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 777,00
1 G
R$ 2.919,00
R$ 777,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 777,00
1 G
R$ 2.919,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10NO3P
Número CAS:
Peso molecular:
187.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 777,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(CP(O)(O)=O)cc1
InChI
1S/C7H10NO3P/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-12(9,10)11/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11)
chave InChI
NEKHKXMBGWNTOO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)