P29006
Phenylphosphonic acid
98%
Sinônimo(s):
Benzene phosphonic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
crystals
pf
162-164 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7O3P/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9)
chave InChI
QLZHNIAADXEJJP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Noyori Oxidation (Sodium Tungstate Dihydrate, Hydrogen Peroxide, Methyltri-n-octylammonium Hydrogen Sulfate, Phosphonic Acid)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges