795712
Molybdenum tris(1,2-bis(trifluoromethyl)ethane-1,2-dithiolene)
Sinônimo(s):
Mo(tfd)3
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(S1)=C(C(F)(F)F)S[Mo]213(SC(C(F)(F)F)=C(C(F)(F)F)S3)SC(C(F)(F)F)=C(C(F)(F)F)S2
InChI
1S/3C4H2F6S2.Mo/c3*5-3(6,7)1(11)2(12)4(8,9)10;/h3*11-12H;/q;;;+6/p-6/b3*2-1-;
chave InChI
KPELOYUGUICPOT-JVUUZWNBSA-H
Descrição geral
Aplicação
It may be used as a dopant to reduced contact resistance in pentacene based organic field effect transistors (OFETs). [4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)