795631
Mesitylene pentamethylcyclopentadienyl ruthenium dimer
Sinônimo(s):
[RuCp*(mes)]2
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3C(C4[C](C)[C][C](C)[C][C]4C)[C](C)[C][C](C)[C]3.[Ru].[Ru]
InChI
1S/C18H24.2C10H15.2Ru/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6;2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;/h7-10,17-18H,1-6H3;2*1-5H3;;
chave InChI
MIUITKYUOGVLMU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)