Documentos Principais
701483
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienylruthenium dicarbonyl) dimer
Sinônimo(s):
Bis(cyclopentadienylruthenium dicarbonyl), Di-μ-carbonyldicarbonylbis(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)di-ruthenium, Tetracarbonyldicyclopentadienyldi-ruthenium
Selecione um tamanho
1 G
R$ 7.167,00
R$ 7.167,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 7.167,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10O4Ru2
Número CAS:
Peso molecular:
444.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 7.167,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
pf
184-185 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ru].[Ru].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.4CO.2Ru/c2*1-2-4-5-3-1;4*1-2;;/h2*1-5H;;;;;;
chave InChI
OYBGZXRXNFYOGP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)