Documentos Principais
795151
Sigma-Aldrich
(S)-t-Bu-Quinox
97%
Sinônimo(s):
2-[(4S)-4-(1,1-dimethylethyl)-4,5-dihydro-2-oxazolyl]quinoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H18N2O
Número CAS:
Peso molecular:
254.33
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Cross Couplings
pf
93-98 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[C@@H](CO1)N=C1C2=NC3=CC=CC=C3C=C2
InChI
1S/C16H18N2O/c1-16(2,3)14-10-19-15(18-14)13-9-8-11-6-4-5-7-12(11)17-13/h4-9,14H,10H2,1-3H3/t14-/m1/s1
chave InChI
ZECIAWBAXVMXKI-CQSZACIVSA-N
Aplicação
Ligand has been shown to influence high enantioselectivity in the asymmetric conjugate addition of boronic acids to enones under palladium catalysis.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)