Documentos Principais
794317
Sigma-Aldrich
Copper
nanopowder, <100 nm (BET), <3% oxygen passivation, 99% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cu
Número CAS:
Peso molecular:
63.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99% trace metals basis
Formulário
nanopowder
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
tamanho de partícula
<100 nm (BET)
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Copper nanopowders have seen use in biomedical applications as an antimicrobial; as plasmonic materials and as a component of reforming catalysts.
Pictogramas
FlameEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
807958
Copper
Copper powder, max. particle size 5 micron, weight 50&#160;g, purity 99.8%
GF10928752
Copper
Copper powder (dendritic), &lt;45&#160;&#956;m, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
357456
Copper
Copper powder, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
203122
Copper
Chan; G.H.;
Nano Letters, 7(7), 1947-1952 (2007)
Vizcaino; A.J.;
International Journal of Hydrogen Energy, 32(10-11), 1450-1461 (2007)
Jayesh P Ruparelia et al.
Acta biomaterialia, 4(3), 707-716 (2008-02-06)
The antimicrobial properties of silver and copper nanoparticles were investigated using Escherichia coli (four strains), Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus (three strains). The average sizes of the silver and copper nanoparticles were 3 nm and 9 nm, respectively, as determined