Documentos Principais
774111
Sigma-Aldrich
Copper
nanopowder, 40-60 nm particle size (SAXS), ≥99.5% trace metals basis
Selecione um tamanho
5 G
R$ 310,00
R$ 310,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 310,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cu
Número CAS:
Peso molecular:
63.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41141805
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 310,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% trace metals basis
Formulário
nanopowder
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
tamanho de partícula
40-60 nm (SAXS)
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Copper nanopowder, 40-60 nm particle size (SAXS) can be used for a variety of applications such as printed electronics,[1] electroless copper plating,[2] heat transfer fluids,[3] catalysis,[4] and thermal energy storage.[5]
Nota de preparo
Partially Passivated: < 10% oxygen added by weight
Pictogramas
FlameEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Silver nanopowder, &lt;100&#160;nm particle size, contains PVP as dispersant, 99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
576832
Silver
Copper powder, max. particle size 5 micron, weight 100&#160;g, purity 99.8%
GF18361425
Copper
Copper powder, max. particle size 50 micron, weight 1000&#160;g, purity 99%
GF52483664
Copper
Copper nanoparticles for printed electronics: routes towards achieving oxidation stability
Magdassi S, et al.
Materials, 3(9), 4626-4638 (2010)
Evaluation of copper nanoparticles-Paraffin wax compositions for solar thermal energy storage
Lin SC and Al-Kayiem HH
Solar Energy, 132, 267-278 (2016)
Low-cost and high-throughput synthesis of copper nanopowder for nanofluid applications
Maji NC, et al.
Chemical Engineering Journal, 353, 34-45 (2018)
Cu and Cu-based nanoparticles: synthesis and applications in catalysis
Gawande MB, et al.
Chemical Reviews, 116(6), 3722-3811 (2016)
Ultrasound assisted dispersal of a copper nanopowder for electroless copper activation
Graves JE, et al.
Ultrasonics Sonochemistry, 29, 428-438 (2016)