Documentos Principais
GF10928752
Copper
powder, max. particle size 5 micron, weight 50 g, purity 99.8%
Sinônimo(s):
CU006022
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.101,00
R$ 3.101,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.101,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cu
Número CAS:
Peso molecular:
63.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141711
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 3.101,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.8%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 109-287-52
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
5 μm
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Copper powder, max. particle size 50 micron, weight 1000 g, purity 99%
GF52483664
Copper
Copper powder, 50 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
GF61543223
Copper
Copper powder, max. particle size 800 micron, weight 5 g, high purity 99.99+%
GF18255214
Copper
Copper powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99%
GF41668544
Copper
Copper nanopowder, 25 nm particle size (TEM)
Sigma-Aldrich
774081
Copper