790389
Difluoro{2-[1-(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-N)ethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-N}boron
99% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,3,5,7,8-Pentamethyl-4,4-difluorro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene, 2-[1-(3,5-Dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)ethyl]-3,,5-dimethyl-1H-pyrrole, boron complex, 4,4-Difluoro-1,3,5,7,8-pentamethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene, BODIPY 493/503, PM 546, PMPBF2, Pyrromethene 546, [[2-[1-(3,5-Dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)ethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-N1,N2]difluoro]boron
Ensaio
99% (HPLC)
forma
powder
pf
262-266 °C
fluorescência
λex 493 nm; λem 504 nm in methanol
cadeia de caracteres SMILES
CC(C1=C(C)C=C(C)N1B(F)2F)=C3[N]2=C(C)C=C3C
InChI
1S/C14H17BF2N2/c1-8-6-10(3)18-13(8)12(5)14-9(2)7-11(4)19(14)15(18,16)17/h6-7H,1-5H3
chave InChI
DRJHPEGNOPSARR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used for solid-state dye laser devices and organic solar cells.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3