Documentos
78173
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Phenylsuccinic acid
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
194.18
Beilstein:
2616723
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D +171±4°, c = 1% in acetone
pf
173-176 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-8(10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)/t8-/m0/s1
chave InChI
LVFFZQQWIZURIO-QMMMGPOBSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
L-Proline certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
93693
L-Proline
2-propanol ≥99.7%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W292907
2-propanol